Få mere at vide
Clofibrate, R&D Systems™
Artikelnummer. 18742574
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
18742574 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742574 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0824/1G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. PPAR agonist
PPAR agonist (EC50 values are 50, 500 and > 100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ respectively). Antihyperlipoproteinemic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofibrate
CAS 637-07-0
Molekylær formel C12H15ClO3
MDL nummer MFCD00000615
Mængde 1 g
Synonym clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
InChI nøgle KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 242.70
PubChem CID 2796
ChEBI CHEBI:3750
Formel vægt 242.702
Procent renhed >98%
Produktlinje Tocris