Få mere at vide
Klofibrat, 95+%
Artikelnummer. 15493119
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493119 5 g 5g
15483119 1 g 1g
15403129 25 g 25g
15413129 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15493119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60342.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 637-07-0 | C12H15ClO3 | 242,70 g/mol
Det er et lipidsænkende middel, der bruges til at kontrollere det høje kolesterol- og triacylglyceridniveau i blodet. Det øger lipoprotein-lipaseaktiviteten for at fremme omdannelsen af VLDL til LDL og dermed reducere niveauet af VLDL. Det kan også øge niveauet af HDL. Clofibrat er en ligandagonist for PPARα (peroxisomproliferator-aktiveret receptor α) eller en inducer af cytochromerne P450's CYP4A1 og CYP4A3.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble to 100 mM in DMSO.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat, bases. Store in refrigerator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-07-0
Molekylær formel C12H15ClO3
Molekylvægt (g/mol) 242.70
MDL nummer MFCD00000615
InChI nøgle KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
PubChem CID 2796
ChEBI CHEBI:3750
IUPAC navn ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofibrate
Tæthed 1.14
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1913459
Merck Index 14,2377
Opløselighedsinformation Soluble to 100 mM in DMSO.
Formel vægt 242.7
Procent renhed ≥95%
Fysisk form Liquid