Få mere at vide
Clofenamide, TRC
Artikelnummer. 30349330
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30349330 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30349330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58560050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofenamide
CAS 671-95-4
Molekylær formel C6 H7 Cl N2 O4 S2
Mængde 50 mg
Synonym 4-Chloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-m-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-m-benzenedisulfonamide, 4-Chlorobenzene-1,3-disulfonamide, Aponiere, Aquedux, Clofenamidum, Diumide, Diuretic 2822, Eleklin, Frictan, Haflutan, Indigatin, Macashi, Monochlorphenamide, Salco, Saltron, Salzen, Soluran
InChI formel InChI=1S/C6H7ClN2O4S2/c7-5-2-1-4(14(8,10)11)3-6(5)15(9,12)13/h1-3H,(H2,8,10,11)(H2,9,12,13)
SMIL NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 270.71
Formel vægt 269.9536