Få mere at vide
Clofenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofenamide |
| CAS | 671-95-4 |
| Molekylær formel | C6 H7 Cl N2 O4 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Chloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-m-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-m-benzenedisulfonamide, 4-Chlorobenzene-1,3-disulfonamide, Aponiere, Aquedux, Clofenamidum, Diumide, Diuretic 2822, Eleklin, Frictan, Haflutan, Indigatin, Macashi, Monochlorphenamide, Salco, Saltron, Salzen, Soluran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2O4S2/c7-5-2-1-4(14(8,10)11)3-6(5)15(9,12)13/h1-3H,(H2,8,10,11)(H2,9,12,13) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-chlorobenzene-1,3-disulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.71 |
| Formel vægt | 269.9536 |