Få mere at vide
Clofedanol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30366742
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366742 50 mg
30356712 1 g
30357266 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30366742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58692050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 511-13-7
Molekylær formel C17 H20 Cl N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 326.26
Synonym Chlorphedianol Hydrochloride, Clofedanol Hydrochloride, Benzenemethanol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-α-phenyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-α-phenyl-, hydrochloride (9CI), Benzhydrol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-o-Chlorophenyl-1-phenyl-3-dimethylamino-1-propanol hydrochloride, 2-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzhydrol hydrochloride, Chlophedianol hydrochloride, Clofedanol hydrochloride, Coldrin, Detigon, Pectolitan, Refugal, SK 74, SL 501, ULO, Ulone, α-(2-Dimethylaminoethyl)-o-chlorobenzhydrol hydrochloride
IUPAC navn 1-(2-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
SMIL Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofedanol Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20ClNO.ClH/c1-19(2)13-12-17(20,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-16(15)18;/h3-11,20H,12-13H2,1-2H3;1H
Formel vægt 325.1
Procent renhed >95%