Få mere at vide
CLK1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
CLK1-IN-1 is a potent and selective of Cdc2-like kinase 1 (CLK1) inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CLK1-IN-1 |
| CAS | 2123491-32-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H16FN5O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H](C1=CC=C(F)C=C1)N2N=NC3=C2C4=CC(C5=CC=C6C(N=CO6)=C5)=CC=C4N=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.42 |
| Formel vægt | 409.42 |
| Vis mere |