Få mere at vide
Clinofibrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461086 200 mg
16446216 100 mg
16438417 5 mg
16421897 50 mg
16405738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16461086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13528
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clinofibrate
CAS 30299-08-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H36O6
Mængde 200 mg
Synonym S-8527
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.02 mM)
SMIL CCC(OC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC(CC)(C)C(O)=O)C=C3)CCCCC2)C=C1)(C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 468.58
Formel vægt 468.58
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism