missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clidinium bromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clidinium Bromide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26NO3.BrH/c1-23-14-12-17(13-15-23)20(16-23)26-21(24)22(25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19;/h2-11,17,20,25H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 431.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?