missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clethodim Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clethodim Sulfoxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO4S/c1-4-14(19-23-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)24(22)5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+ |
| Formel vægt | 375.1271 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?