Få mere at vide
Cleomiscosin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cleomiscosin A |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8/c1-24-13-7-10(3-5-12(13)22)17-15(9-21)26-20-18-11(4-6-16(23)27-18)8-14(25-2)19(20)28-17/h3-8,15,17,21-22H,9H2,1-2H3/t15-,17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 386.1 |