CAS RN 76948-72-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Cleomiscosin A, TRC
CAS: 76948-72-6 Molekylær formel: C20H18O8 Molekylvægt (g/mol): 386.35 Synonym: (2R,3R)-rel-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxy-9H-pyrano[2,3-f]-1,4-benzodioxin-9-one,trans-(±)-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxy-9H-pyrano[2,3-f]-1,4-benzodioxin-9-one,NSC 346197 IUPAC navn: (2R,3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxy-2,3-dihydro-9H-pyrano[2',3':3,4]benzo[1,2-b][1,4]dioxin-9-one SMIL: OC(C(OC)=C1)=CC=C1[C@H]([C@@H](CO)O2)OC3=C2C(OC(C=C4)=O)=C4C=C3OC