Få mere at vide
Clenproperol, TRC
Artikelnummer. 30012823
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012823 25 mg
30004166 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC57300025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38339-11-6
Molekylær formel C11 H16 Cl2 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 263.16
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol, Clenproperol, NAB 277
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(propan-2-ylamino)ethanol
SMIL CC(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clenproperol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3
Formel vægt 262.064
Procent renhed >95%