Få mere at vide
Clemastine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clemastine N-Oxide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClNO2/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)25-16-14-20-9-6-15-23(20,2)24/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3/t20-,21-,23?/m1/s1 |
| Formel vægt | 359.1652 |