Få mere at vide
Epredia™ ClearVue™ Monteringer
Nyd kompatibilitet med en række automatiske dækglass til at rumme enhver laboratorieindstilling med Epredia™ ClearVue™ Monteringer.
Brand: Epredia™ 4212
Beskrivelse
Tekniske data
Lysegul | |
1 pt. | |
Xylener (o-, m-, p- isomerer), akrylharpiks |
Mountant | |
Monteringsmiddel, Xylen-baseret | |
Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P235-Opbevares køligt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: xylenes, acrylic resin