Få mere at vide
Epredia™ ClearVue™ Monteringer
Shop alle Epredia produkter
Løsningstype:
Monteringsmiddel, Xylen-baseret
Mountant, toluen-baseret
Pakningsstørrelse:
0.95 L
Hver
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Lysegul |
Produkttype | Mountant |
Mængde | 1 pt. |
Løsningstype | Mountant, toluen-baseret |
Formulering | Toluen, akrylharpiks |
Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.,Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.,Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.,Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.,Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.,Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P391-Udslip opsamles.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: toluene, acrylic resin
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ ClearVue™ Monteringer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion