Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Brand: Fisherbrand™ FB02911791
2193.80 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.Tekniske data
60 mL | |
Klar | |
Kasket | |
144 | |
53-400 | |
USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold | |
Brede | |
Ligesidet krukke | |
Polypropylen | |
Kasket |
2 oz. | |
Jordprøveudtagning og miljøanvendelser | |
Glas | |
Hvid | |
Klar | |
Ja | |
Rund | |
PTFE/polyethylenskum | |
53-400 mm |