Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144779 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
12
24
48
144
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 384
Artikelnummer. 16194507
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 40 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Til brug med (applikation) Jordprøveudtagning og miljøanvendelser
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 46 mm
Materiale Glas
Mængde 48
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 43-400
Klarhed Klar
Certificeringer/compliance USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 43 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 43 mm
Lukketype Kasket