Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Brand: Fisherbrand™ FB02912306
4193.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.Tekniske data
30 mL | |
Klar | |
28 mm | |
Kasket | |
Glas | |
Hvid | |
Klar | |
Ja | |
Rund | |
Ligesidet krukke | |
Polypropylen | |
43 mm |
1 oz. | |
40 mm | |
Jordprøveudtagning og miljøanvendelser | |
46 mm | |
384 | |
43-400 | |
USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold | |
Brede | |
43 mm | |
PTFE/polyethylenskum | |
43-400 mm | |
Kasket |