Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker uden låg
Klar USP Type III soda-kalkglas ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation
Brand: Fisherbrand™ FB02911887
629.92 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
- Klart glas giver minimal kemisk interferens med indholdet og er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
- Miljøfølsomme flasker hjælper med at eliminere spild og hjælper med at sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Tekniske data
120 mL | |
Klar | |
20 mm | |
120 | |
Nej | |
112 mm | |
33-400 mm |
4 oz. | |
29 mm | |
Glas (type 3) | |
33-400 | |
Brede | |
Fransk firkantet flaske | |
53 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker uden låg > 4 oz
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion