Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16134537 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 280
Pakke med 84
Artikelnummer. 16134537
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-kalkglas ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation
  • Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
  • Klart glas giver minimal kemisk interferens med indholdet og er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
  • Miljøfølsomme flasker hjælper med at eliminere spild og hjælper med at sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 16 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 240
Halsfinish 28-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 87 mm
Produkttype Fransk firkantet flaske
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm