Få mere at vide
Micronova™ Renrumsvinyltape, 25,4 mm (1 tommer)
Denne renrumstape i vinyl med gummi, clean-peel klæbemiddel er ekstremt formbar, hvilket gør den ideel til farvekodning, markering og forsegling af buede og uregelmæssige overflader.
Brand:  Micronova™ CR100PC-1WH
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12833542
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bearbejdet til anvendelse i og omkring renrum
De Micronova Cleanroom Vinyl Tape giver en ren peel fra wafer-patroner og cleanroom-arbejdsflader, og den matte finish kan skrives på med en renrumspen. Særlige behandlings- og emballeringsteknikker sikrer lave partikler og ekstraherbare iontal til applikationer i og omkring renrummet.
  • Vinyltape med syntetisk gummiklæber
  • Rens skræl fra waferpatroner og renrumsarbejdsflader
  • Ideel til tape og tætning af buede og uregelmæssige overflader
  • Mat finish kan skrives på med en renrumspen
  • Specielt forarbejdet og pakket til renrummet
  • Fås i en række forskellige farver og bredder
  • Individuelt pakket i en polyethylenpose
  • 36 yards viklet på en 3 in. plastikkerne
Ordreinfo
Fås i rød, gul, hvid, sort, brun, mørkeblå, mørkegrøn, lyseblå, lysegrøn, orange, lilla og gennemsigtig i 36 yd. lange (33m) ruller. Kontakt din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille oplysninger om farver, der ikke er vist her.
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Vinyl
Mat
Selvlaminerende vinyl, Syntetisk gummi
Ikke steril
33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Gummi
Hvid
Tape
Renrumstape
Forsegling, farvekodning, mærkning, batching og fødevareforarbejdning
36 yd.
1 tomme
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer050441-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/08/2025 KatalognummerCR100PC-1WH
Partinummer049665-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato29/07/2025 KatalognummerCR100PC-1WH
Partinummer049320-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato20/05/2025 KatalognummerCR100PC-1WH
Partinummer048710-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/04/2025 KatalognummerCR100PC-1WH
Partinummer048524-000 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato18/03/2025 KatalognummerCR100PC-1WH
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Micronova™ Renrumsvinyltape, 25,4 mm (1 tommer) > Renrumsvinyltape, 3'' plastkerne, 1'' bred, hvid