Få mere at vide
Micronova™ Renrumsvinyltape, 25,4 mm (1 tommer)
Artikelnummer. 17371094 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Mængde:
Case of 36
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
17371094 Hvid Case of 36 -
12893652 Mørkeblå - Hver
12803662 Mørkegrøn - Hver
12823662 Lysegrøn - Hver
30694871 Lysegrøn - -
12833662 Orange - Hver
12833542 Hvid Case of 36 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17371094 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CR100PC1WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5025.00 DKK
    4903.60 DKK / Pakke med 36
    Spare 121.40 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Denne renrumstape i vinyl med gummi, clean-peel klæbemiddel er ekstremt formbar, hvilket gør den ideel til farvekodning, markering og forsegling af buede og uregelmæssige overflader.
Bearbejdet til anvendelse i og omkring renrum
De Micronova Cleanroom Vinyl Tape giver en ren peel fra wafer-patroner og cleanroom-arbejdsflader, og den matte finish kan skrives på med en renrumspen. Særlige behandlings- og emballeringsteknikker sikrer lave partikler og ekstraherbare iontal til applikationer i og omkring renrummet.
  • Vinyltape med syntetisk gummiklæber
  • Rens skræl fra waferpatroner og renrumsarbejdsflader
  • Ideel til tape og tætning af buede og uregelmæssige overflader
  • Mat finish kan skrives på med en renrumspen
  • Specielt forarbejdet og pakket til renrummet
  • Fås i en række forskellige farver og bredder
  • Individuelt pakket i en polyethylenpose
  • 36 yards viklet på en 3 in. plastikkerne
Ordreinfo
Fås i rød, gul, hvid, sort, brun, mørkeblå, mørkegrøn, lyseblå, lysegrøn, orange, lilla og gennemsigtig i 36 yd. lange (33m) ruller. Kontakt din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille oplysninger om farver, der ikke er vist her.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Tape
Materiale Selvlaminerende vinyl, Syntetisk gummi
Produkttype Renrumstape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Forsegling, farvekodning, mærkning, batching og fødevareforarbejdning
Mængde Case of 36
Dimensioner (L x B) 33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 in.)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm