Få mere at vide
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks
Critical Print Notebooks er ideelle til skrivning og dataoptagelse i renrumsmiljøer.
Brand:  PURUS™ PNBCPA62240 WG
2541.72 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15783609
  • 2705.00 DKK / Pakke med 40
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til skrivning i renrumsmiljøer
  • Renrum behandlet og pakket
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
  • Proprietær bindeteknologi uden organiske fyldstoffer
  • Genanvendelig
  • College regel
  • Fri for amid og silikone
Tekniske data
Tekniske data
Polyethylen
Hvid
148 x 105 mm
Autoklaverbar
Til skrivning i renrumsmiljøer
40/Cs.
80 gsm
Gitter
Poly
105 mm
Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000)
CONTEXT™ Renrumsdokumentation
A6
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks > Hvid, A6, gitter