Få mere at vide
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks
Artikelnummer. p-7084449 Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Hvid
Størrelse:
A4
A5
A6
Regerede:
Gitter
Ja
Mængde:
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 15793609
Brand: PURUS™ PNBCPA62240 WR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Critical Print Notebooks er ideelle til skrivning og dataoptagelse i renrumsmiljøer.
Til skrivning i renrumsmiljøer
  • Renrum behandlet og pakket
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
  • Proprietær bindeteknologi uden organiske fyldstoffer
  • Genanvendelig
  • College regel
  • Fri for amid og silikone
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Regerede Ja
Farve Hvid
Dækmateriale Poly
Dimensioner (L x B) 148 x 105 mm
Bredde (metrisk) 105 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000)
Til brug med (applikation) Til skrivning i renrumsmiljøer
Produkttype Cleanroom notesbog
Mængde 40/Cs.
Størrelse A6
Vægt (metrisk) 80 gsm