Få mere at vide
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks
Critical Print Notebooks er ideelle til skrivning og dataoptagelse i renrumsmiljøer.
Brand:  PURUS™ PNBCPA42210 WG
1344.63 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15733609
  • 1430.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til skrivning i renrumsmiljøer
  • Renrum behandlet og pakket
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
  • Proprietær bindeteknologi uden organiske fyldstoffer
  • Genanvendelig
  • College regel
  • Fri for amid og silikone
Tekniske data
Tekniske data
Polyethylen
Hvid
297 x 210 mm
Autoklaverbar
Til skrivning i renrumsmiljøer
10/Cs.
80 gsm
Gitter
Poly
210 mm
Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000)
Cleanroom notesbog
A4
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks > Hvid, A4, gitter