Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Krystalklar gradueret cylinder
- Kalibreret (ind)
- Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
Tekniske data
Tekniske data
Form | Rund |
Certificeringer/compliance | Klasse B |
Klasse | B |
Højde (metrisk) | 285 mm |
Tolerancemetrik | ±20 ml |
Type | Gradueret cylinder |
Materiale | SAN |
Diameter (metrisk) Udvendig | 78 mm |
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Skala | Forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion