Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beschreibung
- Krystalklar gradueret cylinder
- Kalibreret (ind)
- Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | Klasse B |
| Klasse | B |
| Højde (metrisk) | 285 mm |
| Tolerancemetrik | ±20 ml |
| Type | Gradueret cylinder |
| Materiale | SAN |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 78 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Skala | Forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur