Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre
Brug disse cylindre til fødevareindustrien og volumenmålinger. VITLAB™ Klasse B SAN højformsmålecylindre har letlæselige, forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter. Sekskantet bund med bundnitter giver høj stabilitet.
Brand:  VITLAB™ 64391
374.24 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10644463
  • 385.00 DKK / Pakke med 6
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Krystalklar gradueret cylinder
  • Kalibreret (ind)
  • Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
Tekniske data
Tekniske data
Sekskantet
Klasse B
192 mm
Gradueret målecylinder
51 mm
Fødevareindustri og volumenmåling
5 mL
60 °C
Rund
B
±5 ml
SAN
250 mL
Forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter
±5 ml
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre > Kapacitet: 250 ml