Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre
Brug disse cylindre til fødevareindustrien og volumenmålinger. VITLAB™ Klasse B SAN højformsmålecylindre har letlæselige, forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter. Sekskantet bund med bundnitter giver høj stabilitet.
Brand: VITLAB™ 64491
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Krystalklar gradueret cylinder
- Kalibreret (ind)
- Klasse B tolerancer i henhold til DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spænding op til °80 C medfører ikke, at tolerancegrænserne permanent overskrides
Tekniske data
Sekskantet | |
Klasse B | |
218 mm | |
Gradueret målecylinder | |
67 mm | |
Fødevareindustri og volumenmåling | |
10 mL | |
60 °C |
Rund | |
B | |
±10 ml | |
SAN | |
500 mL | |
Forhøjede skalaer og ringmærker ved de primære skalapunkter | |
±10 ml |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ Klasse B SAN kortformsmålecylindre > Kapacitet: 500 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion