Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, ravfarvet graduering
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B målecylindre, Amber Stain Graduation er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
Brand:  Hirschmann™ 2200154
170.86 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10626525
  • 176.00 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Med tud, kort line
  • Ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
Sekskantet
Rund
B
±0,075 ml
Glas
0.1 mL
Brun
DIN EN ISO 4788
115 mm
Gradueret målecylinder
5 mL
0.075
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, ravfarvet graduering > Kapacitet: 5mL; Højde: 115 mm; Brun Graduering; Sekskantet glasfatning