Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, ravfarvet graduering
Artikelnummer. p-8011833
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10029000
Brand: Hirschmann™ 2200193
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B målecylindre, Amber Stain Graduation er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med tud, kort line
  • Ravfarvet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Brun
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Højde (metrisk) 470 mm
Tolerancemetrik ±7,5 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Gradueringer 10 mL
Grænse for fejl 7.5