Få mere at vide
Hirschmann™ Class AS Automatic Burettes DURAN™, Blue Graduation
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. To Pellet
- Schellbach
- Main point ring graduation
- With blue graduation
- Acc. to DIN EN ISO 385
- conformity certified, with dated batch identification
- Lateral stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Glass |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | 2000 mL Clear Glass Storage Bottle |
| Skala | Blue |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0.02 mL |
| Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Class AS Automatic Burettes DURAN™, Blue Graduation >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion