Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatiske buretter med blå gradueringer og sidestophane med PTFE-spindel
Artikelnummer. 10161481
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Artikelnummer. 10161481
Brand: Hirschmann™ 344036060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til følsom titrering af mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet
  • Titreringsapparat
  • Pellet
  • Klasse AS , DURAN™
  • Blå gradueringer
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Schellbach striber for øget læsbarhed
Tekniske data
Lukketype Sidestophane
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale DURAN
Gradueringer 0.02 mL
Højde (metrisk) Skalelængde 500 mm
Inkluderer Ingen flaske
Skala Blå
Stophane Lateral
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,02 ml
Type Automatisk titreringsburet
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385