Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet med USP Certifikat
Artikelnummer. 11383854 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 mL
6 mL
8 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11383854 8 mL Pakke med 6
15108264 10 mL -
15148264 30 mL Pakke med 6
15168264 50 mL Pakke med 6
15143078 6 mL Pakke med 6
15118264 5 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11383854 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 29710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at levere (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet med USP Certifikatet giver en ventetid på kun 5 sekunder.
  • Volumetriske pipetter, klasse AS , Soda-lime glas, 1 mærkning, blå graduering
  • Blaubrand™. DIN EN ISO 648
  • DE-M mærkning. Med batchnummer
  • Gradueringer og inskriptioner i stærkt kontrasterende blå emalje
  • Kalibreret til at levere (EX )
  • Alle Blaubrand™ volumetriske pipetter leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. producentens ydre pakning (op til 2 ml: 12 cylindre, over 2 ml: 6 cylindre pr. pakke)
  • Fås også med individuelt certifikat el DAkkS (tidligere DKD) kalibreringscertifikat
  • Volumen: 8ml
  • Tolerance: 0,02± ml
  • Totallængde: 440± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringstype DE-M Mærkning
Mængde 6 Pakke
Volumen (metrisk) 8 mL
Type Volumetrisk pærepipet