Få mere at vide
Clarithromycin, 960-1040 ^mg/mg, Thermo Scientific™
185.08 DKK - 2723.92 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 81103-11-9
Molekylær formel C38H69NO13
Molekylvægt (g/mol) 747.964
MDL nummer MFCD00865140
InChI nøgle AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion
SMIL CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15457189
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.MC
100mg
185.08 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15437189
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
895.54 DKK
805.65 DKK / 1g
Spare 89.89 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15447189
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.06
5g
2723.92 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
81103-11-9
747.964
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
CHEBI:3732
CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
C38H69NO13
MFCD00865140
84029
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion
Tekniske data
Clarithromycin
81103-11-9
>110°C (230°F)
MFCD00865140
14,2339
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion
84029
747.95
960 to 1040μg/mg
White
C38H69NO13
86°C
Soluble in DMSO
CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
747.964
CHEBI:3732
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : KF4997000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater