Få mere at vide
Clarithromycin, 960-1040 ^mg/mg, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66005.03
626.88 DKK valid until 2026-07-03
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27965" for at få din tilbudspris.
| Mængde | 1g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
Kemiske identifikatorer
| 81103-11-9 | |
| 747.964 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| CHEBI:3732 | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O |
| C38H69NO13 | |
| MFCD00865140 | |
| 84029 | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion |
Tekniske data
| Clarithromycin | |
| 81103-11-9 | |
| 1g | |
| C38H69NO13 | |
| 86°C | |
| Soluble in DMSO | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O | |
| 747.964 | |
| CHEBI:3732 |
| 960 to 1040μg/mg | |
| White | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00865140 | |
| 14,2339 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion | |
| 84029 | |
| 747.95 |
Sikkerhed og håndtering
- Clarithromycin
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Clarithromycin