Få mere at vide
Clanobutin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clanobutin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO4/c1-24-16-10-8-15(9-11-16)20(12-2-3-17(21)22)18(23)13-4-6-14(19)7-5-13/h4-11H,2-3,12H2,1H3,(H,21,22) |
| Formel vægt | 347.0924 |
| Procent renhed | >95% |