missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CK1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CK1-IN-1 |
| CAS | 1784751-20-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H15F2N3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (163.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4F)=N2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.39 |
| Formel vægt | 383.39 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?