Få mere at vide
CK-869, MedChemExpress
Beskrivelse
CK-869 is an Actin-Related Protein 2/3 (ARP2/3) complex inhibitor, with an IC50 of 7 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CK-869 |
| CAS | 388592-44-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16BrNO3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 75 mg/mL (190.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C(C3=CC=CC(Br)=C3)SC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.28 |
| Formel vægt | 394.28 |
| Vis mere |