Få mere at vide
CJ-42794, MedChemExpress
Beskrivelse
CJ-42794 is a selective prostaglandin E receptor subtype 4
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CJ-42794 |
| CAS | 847728-01-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H17ClFNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CJ-042794 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (67.66 mM) |
| SMIL | ClC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2)C(C(N[C@H](C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.83 |
| Vis mere |