missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Citric acid-2,4-13C2, TRC

Artikelnummer. 30137073
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137073 100 mg
30135530 50 mg
30004018 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC521060100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 121633-50-9
Molekylær formel 13C2 C4 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 194.11
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propane-1,3-13C2-tricarboxylic Acid
IUPAC navn 2-hydroxy(1,3-^{13}C_{2})propane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMIL OC(=O)[13CH2]C(O)([13CH2]C(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Citric acid-2,4-13C2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1
Formel vægt 194.0337
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.