CAS RN 121633-50-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Citric acid-2,4-13C2, TRC
CAS: 121633-50-9 Molekylær formel: 13C2 C4 H8 O7 Molekylvægt (g/mol): 194.11 Synonym: 2-Hydroxy-1,2,3-propane-1,3-13C2-tricarboxylic Acid IUPAC navn: 2-hydroxy(1,3-^{13}C_{2})propane-1,2,3-tricarboxylic acid SMIL: OC(=O)[13CH2]C(O)([13CH2]C(=O)O)C(=O)O