Få mere at vide
Citric acid-2,4-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid-2,4-13C2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1 |
| Formel vægt | 194.0337 |