Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citalopram hydrobromid
Artikelnummer. 15722987 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15722987 1 g 1g
15732987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15722987 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462310010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 59729-32-7 | C20H21FN2O·HBr | 405,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59729-32-7
Molekylær formel C20H21FN2O·HBr
Molekylvægt (g/mol) 405.3
InChI nøgle WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan
PubChem CID 77995
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitril;hydrobromid
SMIL CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citalopram hydrobromide
Smeltepunkt 185.0°C to 188.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (1% in ethanol) Clear colorless
Formel vægt 405.3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citalopram hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citalopram hydrobromide