Få mere at vide
Citadiolhydrobromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citadiol Hydrobromide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 422.1005 |