Få mere at vide
cis-Vitamin K1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Vitamin K1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20-/t23-,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 450.3498 |
| Procent renhed | >95% |