CAS RN 16033-41-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
cis-Vitamin K1, TRC
CAS: 16033-41-3 Molekylær formel: C31 H46 O2 Molekylvægt (g/mol): 450.7 Synonym: cis-Phytomenadione,1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl]-,1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-, [R-[R*,R*-(Z)]]-,1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]- (9CI),Phylloquinone, cis- (8CI),cis-Phylloquinone,cis-Vitamin K IUPAC navn: 2-methyl-3-[(Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalene-1,4-dione SMIL: CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C/CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C