Få mere at vide
cis-Tranexamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Tranexamic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7+ |
| Formel vægt | 157.1103 |
| Procent renhed | >95% |