CAS RN 1197-17-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
cis-Tranexamic Acid, TRC
CAS: 1197-17-7 Molekylær formel: C8 H15 N O2 Molekylvægt (g/mol): 157.21 Synonym: Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, cis-,cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid,cis-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid,cis-AMCHA,cis-Tranexamic acid,cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid,cis-Tranexamic Acid,Tranexamic acid impurity B CRS IUPAC navn: 4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid SMIL: NC[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)O