Få mere at vide
cis-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-Alpha-Methylbenzylamine Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.C3H7O3P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3-7(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b;3-2-/t7-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 243.1024 |