Få mere at vide
cis-epoxyravsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15259916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15259916 25 g 25g
10630595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15259916 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16533-72-5 | C4H4O5 | 132.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16533-72-5
Molekylær formel C4H4O5
Molekylvægt (g/mol) 132.07
MDL nummer MFCD00191645
InChI nøgle DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N
Synonym cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci
PubChem CID 2734802
IUPAC navn (2S,3R)-oxirane-2,3-dicarboxylic acid
SMIL C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Epoxysuccinic acid
Smeltepunkt 133°C to 135°C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 132.07
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-Epoxysuccinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.